4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60016-1G
OR60016-250MG
APOSOR60016-1GEA
2860
CZK
APOSOR60016-1G
APOSOR60016-250MG
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Vzorec:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,0586 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09870046 CAS číslo: 590417-93-9 |