Tisk…
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60015-1G
APOSOR60015-1GEA 910 CZK
APOSOR60015-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0586 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09870042
CAS číslo: 365427-30-1