7-Amino-2-methylindazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60014-1G
OR60014-5G
OR60014-250MG
APOSOR60014-1GEA
705
CZK
APOSOR60014-1G
APOSOR60014-5G
APOSOR60014-250MG
7-Amino-2-methylindazole
7-Amino-2-methylindazole
Vzorec:
C₈H₉N₃ Bod tání: 73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03787880 CAS číslo: 90223-02-2 |