Tisk…
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR60010-1G
APOSOR60010-1GEA 622 CZK
APOSOR60010-1G
4-Indoleboronic acid pinacol ester
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,11 g/mol
Bod tání: 168…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689896
CAS číslo: 388116-27-6