Tisk…
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60009-1G OR60009-5G OR60009-10G
APOSOR60009-1GEA 622 CZK
APOSOR60009-1G APOSOR60009-5G APOSOR60009-10G
2-Amino-4,6-dichloropyridine
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod tání: 108…113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037218
CAS číslo: 116632-24-7