Tisk…
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60007-1G OR60007-5G
APOSOR60007-1GEA 1620 CZK
APOSOR60007-1G APOSOR60007-5G
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795671
CAS číslo: 1054483-78-1