Tisk…
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60004-1G OR60004-25G OR60004-5G
APOSOR60004-1GEA 1080 CZK
APOSOR60004-1G APOSOR60004-25G APOSOR60004-5G
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
1-Methyl-2-benzimidazolinone
Vzorec: C₈H₈N₂O
Bod tání: 192…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142654
CAS číslo: 1849-01-0