Tisk…
2-Amino-4-phenylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60002-1G OR60002-250MG
APOSOR60002-1GEA 953 CZK
APOSOR60002-1G APOSOR60002-250MG
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
Bod tání: 198…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059187
CAS číslo: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8