Tisk…
6-Amino-2,4-xylenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4,6-dimethylphenol
OR60001-1G OR60001-5G
APOSOR60001-1GEA 1210 CZK
APOSOR60001-1G APOSOR60001-5G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.1790 g/mol
Bod tání: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007691
CAS číslo: 41458-65-5