Tisk…
(S)-(+)-sec-Butylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminobutane, (S)-(+)-2-Butylamine
OR60000-250MG
APOSOR60000-250MGEA 6350 CZK
APOSOR60000-250MG
(S)-(+)-sec-Butylamine 98%
(S)-(+)-sec-Butylamine
Vzorec: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Bod varu: 63 °C
Bod tání: –105 °C
Hustota: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064417
CAS číslo: 513-49-5
EINECS: 208-164-7
UN: 2733
ADR: 3+8,II