Tisk…
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59996-1G OR59996-250MG
APOSOR59996-1GEA 21760 CZK
APOSOR59996-1G APOSOR59996-250MG
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₅ClO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109334
CAS číslo: 69815-95-8
UN: 3265
ADR: 8,III