Tisk…
Cyclobutylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclobutylamine, Cyclobutanamine, Aminocyclobutane
OR59991-25G OR59991-5G OR59991-100G OR59991-1G
APOSOR59991-25GEA 6620 CZK
APOSOR59991-25G APOSOR59991-5G APOSOR59991-100G APOSOR59991-1G
Cyclobutylamine
Cyclobutylamine
Vzorec: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Bod varu: 81…83 °C
Hustota: 0,833 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001328
CAS číslo: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II