Tisk…

2-Chloro-3-nitrotoluene 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR59989-1G OR59989-5G OR59989-10G OR59989-25G
APOSOR59989-1GEA 417 CZK
APOSOR59989-1G APOSOR59989-5G APOSOR59989-10G APOSOR59989-25G
2-Chloro-3-nitrotoluene 95%
2-Chloro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod varu: 147 °C/25mmHg
Bod tání: 19…21 °C
Hustota: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134653
CAS číslo: 3970-40-9
UN: 2433
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR