Tisk…
Isophthalaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
OR59986-25G OR59986-100G OR59986-500G
APOSOR59986-25GEA 622 CZK
APOSOR59986-25G APOSOR59986-100G APOSOR59986-500G
Isophthalaldehyde
Isophthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Bod varu: 136 °C
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003372
CAS číslo: 626-19-7
EINECS: 210-935-8