Tisk…
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59982-1G OR59982-5G
APOSOR59982-1GEA 3270 CZK
APOSOR59982-1G APOSOR59982-5G
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO₃
Bod varu: 71…75 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094014
CAS číslo: 16024-55-8
UN: 3265
ADR: 8,II