1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5998-1G
OR5998-250MG
APOSOR5998-1GEA
6220
CZK
APOSOR5998-1G
APOSOR5998-250MG
1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₆N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00202908 CAS číslo: 197507-59-8 |