Tisk…
4-Isopropylphenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Isopropylphenyl)acetic acid
OR59979-25G
APOSOR59979-25GEA 4900 CZK
APOSOR59979-25G
4-Isopropylphenylacetic acid 98%
4-Isopropylphenylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Bod tání: 51…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041035
CAS číslo: 4476-28-2
EINECS: 224-755-2