Tisk…
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59976-1G OR59976-250MG
APOSOR59976-1GEA 9330 CZK
APOSOR59976-1G APOSOR59976-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide
Vzorec: C₆H₁₁NOS
Bod tání: 162…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10700048
CAS číslo: 88571-77-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III