3-Bromobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR59972-25G
OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA
1160
CZK
APOSOR59972-25G
APOSOR59972-5G
3-Bromobenzoyl chloride
3-Bromobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₄BrClO Bod varu: 247…251 °C Hustota: 1,662 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000669 CAS číslo: 1711-09-7 EINECS: 216-978-9 UN: 3265 ADR: 8,III |