Tisk…
Tebuconazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
OR59970-5G
APOSOR59970-5GEA 1080 CZK
APOSOR59970-5G
Tebuconazole 97%
Tebuconazole
Vzorec: C₁₆H₂₂ClN₃O
MW: 307,82 g/mol
Bod tání: 102,4 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02674797
CAS číslo: 107534-96-3