Tisk…
Ethyl glyoxylate 50% in toluene, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59968-100G OR59968-500G OR59968-25G
APOSOR59968-100GEA 1660 CZK
APOSOR59968-100G APOSOR59968-500G APOSOR59968-25G
Ethyl glyoxylate 50% in toluene, technická kvalita
Ethyl glyoxylate
Vzorec: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Bod varu: 110 °C
Hustota: 1,003 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044009
CAS číslo: 924-44-7
UN: 1294
ADR: 3,II