Tisk…
Potassium thioacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium ethanethioate
OR59966-100G OR59966-25G
APOSOR59966-100GEA 1240 CZK
APOSOR59966-100G APOSOR59966-25G
Potassium thioacetate
Potassium thioacetate
Vzorec: C₂H₃KOS
MW: 114.21
Bod tání: 240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137704
CAS číslo: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
UN: 3335
ADR: 9 III