Tisk…

1,1,1,3-Tetrachloropropane 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: HC-250fb

OR59960-100G OR59960-25G
APOSOR59960-100GEA 1870 CZK
APOSOR59960-100G APOSOR59960-25G
1,1,1,3-Tetrachloropropane 98%
1,1,1,3-Tetrachloropropane
Vzorec: Cl₃CCH₂CH₂Cl
MW: 181,88 g/mol
Bod varu: 159 °C/760mmHg
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054655
CAS číslo: 1070-78-6
EINECS: 213-981-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR