Tisk…

3-Acetyl-2-methyl-1,6-naphthyridine 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5996-1G OR5996-10G OR5996-5G
APOSOR5996-1GEA 7770 CZK
APOSOR5996-1G APOSOR5996-10G APOSOR5996-5G
3-Acetyl-2-methyl-1,6-naphthyridine 95+%
3-Acetyl-2-methyl-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202914
CAS číslo: 52816-65-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR