Tisk…
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
OR59959-100G OR59959-25G
APOSOR59959-100GEA 3290 CZK
APOSOR59959-100G APOSOR59959-25G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205.04
Bod tání: 130…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861393
CAS číslo: 10236-60-9