Tisk…
Ethyl isoquinoline-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-isoquinolinecarboxylate
OR59951-5G
APOSOR59951-5GEA 4270 CZK
APOSOR59951-5G
Ethyl isoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl isoquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,2200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566077
CAS číslo: 50458-79-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III