Tisk…
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59948-1G OR59948-5G
APOSOR59948-1GEA 8700 CZK
APOSOR59948-1G APOSOR59948-5G
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205,24 g/mol
Bod tání: 333,5…337 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07376007
CAS číslo: 216867-32-2