N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59938-25G
OR59938-5G
OR59938-100G
APOSOR59938-25GEA
622
CZK
APOSOR59938-25G
APOSOR59938-5G
APOSOR59938-100G
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Vzorec:
C₁₇H₁₇NO₂ Bod tání: 51…53 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010590 CAS číslo: 69555-14-2 |