Tisk…
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59934-25G OR59934-5G
APOSOR59934-25GEA 3380 CZK
APOSOR59934-25G APOSOR59934-5G
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001292
CAS číslo: 939-90-2