Tisk…
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59932-1G OR59932-5G OR59932-250MG
APOSOR59932-1GEA 12400 CZK
APOSOR59932-1G APOSOR59932-5G APOSOR59932-250MG
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06617944
CAS číslo: 883291-45-0