Tisk…
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Amino-1-methylindazole, 7-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR59931-1G OR59931-5G OR59931-250MG
APOSOR59931-1GEA 1870 CZK
APOSOR59931-1G APOSOR59931-5G APOSOR59931-250MG
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Vzorec: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09870043
CAS číslo: 41926-06-1