Tisk…
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59927-25G OR59927-100G
APOSOR59927-25GEA 1540 CZK
APOSOR59927-25G APOSOR59927-100G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Bod tání: 178…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659677
CAS číslo: 183208-35-7