2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) free radical
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR59926-100G
OR59926-25G
OR59926-500G
APOSOR59926-100GEA
1330
CZK
APOSOR59926-100G
APOSOR59926-25G
APOSOR59926-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) free radical
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO)
Vzorec:
C₉H₁₈NO Bod tání: 36…40 °C Bod vzplanutí: 67 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009599 CAS číslo: 2564-83-2 EINECS: 219-888-8 UN: 3263 ADR: 8,II |