Tisk…
Neokuproin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
OR59924-100G OR59924-25G OR59924-5G
APOSOR59924-100GEA 11970 CZK
APOSOR59924-100G APOSOR59924-25G APOSOR59924-5G
Neokuproin 98%
Neokuproin
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208.26
Bod tání: 159 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004973
CAS číslo: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477