Tisk…
5-Chloro-2-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59920-5G OR59920-1G OR59920-10G
APOSOR59920-5GEA 1250 CZK
APOSOR59920-5G APOSOR59920-1G APOSOR59920-10G
5-Chloro-2-iodopyridine
5-Chloro-2-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368864
CAS číslo: 244221-57-6