Tisk…
(4-Biphenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Biphenylacetic acid
OR5992-1KG OR5992-250G OR5992-5KG
APOSOR5992-1KGEA 4370 CZK
APOSOR5992-1KG APOSOR5992-250G APOSOR5992-5KG
(4-Biphenyl)acetic acid 97%
(4-Biphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
MW: 212.25
Bod varu: 365
Bod tání: 158…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004351
CAS číslo: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03979