Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Pyrimidine-2-carboxylic acid methyll ester
OR59919-5G
OR59919-100G
OR59919-25G
APOSOR59919-5GEA
622
CZK
APOSOR59919-5G
APOSOR59919-100G
APOSOR59919-25G
Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Methyl pyrimidine-2-carboxylate
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,1200 g/mol Bod tání: 101…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426929 CAS číslo: 34253-03-7 |