Tisk…
2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59916-100G OR59916-25G OR59916-5G
APOSOR59916-100GEA 3270 CZK
APOSOR59916-100G APOSOR59916-25G APOSOR59916-5G
2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
2-Bromo-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070741
CAS číslo: 59557-92-5