Tisk…
1,2,4,5-Tetramethyl-3,6-dinitrobenzene 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59914-25G OR59914-5G OR59914-1G
APOSOR59914-25GEA 5560 CZK
APOSOR59914-25G APOSOR59914-5G APOSOR59914-1G
1,2,4,5-Tetramethyl-3,6-dinitrobenzene 97+%
1,2,4,5-Tetramethyl-3,6-dinitrobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₄
Bod tání: 208…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007164
CAS číslo: 5465-13-4
EINECS: 226-766-8