Tisk…
2,6-Dichloro-p-benzoquinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59912-1G OR59912-5G
APOSOR59912-1GEA 0 CZK
APOSOR59912-1G APOSOR59912-5G
2,6-Dichloro-p-benzoquinone 95%
2,6-Dichloro-p-benzoquinone
Vzorec: C₆H₂Cl₂O₂
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037159
CAS číslo: 697-91-6