Tisk…
(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5991-100G OR5991-25G OR5991-500G
APOSOR5991-100GEA 1210 CZK
APOSOR5991-100G APOSOR5991-25G APOSOR5991-500G
(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
(3-Chlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004332
CAS číslo: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0