Tisk…
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR59907-1G OR59907-5G
APOSOR59907-1GEA 2980 CZK
APOSOR59907-1G APOSOR59907-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₂BNO₃
MW: 275,1500 g/mol
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863907
CAS číslo: 832114-07-5