Tisk…
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
OR59904-5G OR59904-100G OR59904-25G OR59904-500G
APOSOR59904-5GEA 417 CZK
APOSOR59904-5G APOSOR59904-100G APOSOR59904-25G APOSOR59904-500G
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222,26 g/mol
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005285
CAS číslo: 2232-08-8