Tisk…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5990-100G OR5990-5G
APOSOR5990-100GEA 4300 CZK
APOSOR5990-100G APOSOR5990-5G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004336
CAS číslo: 951-82-6
EINECS: 213-456-2