Tisk…
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59898-5G OR59898-1G
APOSOR59898-5GEA 2280 CZK
APOSOR59898-5G APOSOR59898-1G
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate
Vzorec: C₅H₉NO₃
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043150
CAS číslo: 7597-56-0