Tisk…
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59894-1G OR59894-5G OR59894-10G
APOSOR59894-1GEA 953 CZK
APOSOR59894-1G APOSOR59894-5G APOSOR59894-10G
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₃ClN₂OS
MW: 162.5974 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00204993
CAS číslo: 76874-79-8