Tisk…
Cyclopropylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59893-25G OR59893-5G
APOSOR59893-25GEA 6620 CZK
APOSOR59893-25G APOSOR59893-5G
Cyclopropylacetic acid
Cyclopropylacetic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 189…191 °C
Hustota: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041544
CAS číslo: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II