Tisk…
4-Bromo-2,6-xylenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
OR59890-100G OR59890-25G OR59890-500G
APOSOR59890-100GEA 1330 CZK
APOSOR59890-100G APOSOR59890-25G APOSOR59890-500G
4-Bromo-2,6-xylenol 95+%
4-Bromo-2,6-xylenol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Bod varu: 259
Bod tání: 74…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002314
CAS číslo: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1