(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
OR5989-500G
APOSOR5989-500GEA
2980
CZK
APOSOR5989-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH MW: 196,2 g/mol Bod tání: 97…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004335 CAS číslo: 93-40-3 |