2-Thiophenemethanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59889-100G
OR59889-25G
OR59889-500G
APOSOR59889-100GEA
2780
CZK
APOSOR59889-100G
APOSOR59889-25G
APOSOR59889-500G
2-Thiophenemethanol 99%
2-Thiophenemethanol
Vzorec:
C₅H₆OS Bod varu: 206…207 °C Hustota: 1,205 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005454 CAS číslo: 636-72-6 EINECS: 211-264-3 |